Methyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2H-tetrafluorobenzoate
PC1521-1G PC1521-25G PC1521-5G
APOSPC1521-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC1521-1G APOSPC1521-25G APOSPC1521-5G
Methyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Methyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203829
Numéro CAS: 5292-42-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité