Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1522-1G PC1522-5G
APOSPC1522-1GEA 87 EUR InStock
APOSPC1522-1G APOSPC1522-5G
Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Formule: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,145 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658272
Numéro CAS: 136897-64-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité