n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1612-25G PC1612-5G
APOSPC1612-25GEA 50.9 EUR InStock
APOSPC1612-25G APOSPC1612-5G
n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formule: C₆H₁₀F₄O
MW: 174,137 g/mol
Point d'ébullition: 49 °C (113 mm Hg)
Densité: 1.1147 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042107
Numéro CAS: 358-37-2
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité