1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1642-100G PC1642-25G PC1642-5G
APOSPC1642-100GEA 783 EUR InStock
APOSPC1642-100G APOSPC1642-25G APOSPC1642-5G
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
Formule: C₈H₆F₁₂O₅
MW: 410,111 g/mol
Point d'ébullition: 88 °C (0.2 mm Hg)
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038352
Numéro CAS: 330562-44-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité