2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluoropyridine-4-carbonitrile, 4-Cyano-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
PC1649-1G PC1649-250MG
APOSPC1649-1GEA 145 EUR InStock
APOSPC1649-1G APOSPC1649-250MG
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinonitrile
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinonitrile
Formule: C₆F₄N₂
MW: 176,071 g/mol
Point de fusion: 66…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075302
Numéro CAS: 16297-07-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité