1,1,1,2,2-Pentafluoropentan-3-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1792-1G PC1792-5G
APOSPC1792-1GEA 236 EUR InStock
APOSPC1792-1G APOSPC1792-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoropentan-3-ol
1,1,1,2,2-Pentafluoropentan-3-ol
Formule: C₅H₇F₅O
MW: 178,1 g/mol
Point d'ébullition: 97…98 °C (760 mm Hg)
Densité: 1.329 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07784220
Numéro CAS: 378-71-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité