2-Fluoro-[1,1-biphenyl]-4-magnesiumbromide 0.5M dans le THF
Fournisseur: Apollo Scientific
PC1844-100ML PC1844-50ML
APOSPC1844-100MLEA 332 EUR InStock
APOSPC1844-100ML APOSPC1844-50ML
2-Fluoro-[1,1-biphenyl]-4-magnesiumbromide 0.5M dans le THF
2-Fluoro-[1,1-biphenyl]-4-magnesiumbromide
Formule: C₁₂H₈BrFMg
MW: 275,399 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07698745
Numéro CAS: 76699-46-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité