5-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethan-1-one, 3',4'-(Difluoromethylenedioxy)acetophenone
PC1955-1G PC1955-250MG
APOSPC1955-1GEA 493 EUR InStock
APOSPC1955-1G APOSPC1955-250MG
5-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
5-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₉H₆F₂O₃
MW: 200,139 g/mol
Point d'ébullition: 97…99 °C (7.5 mm Hg)
Point de fusion: 31…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777109
Numéro CAS: 136593-45-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité