Silver(I) pentafluoropropanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1983-5G PC1983-1G
APOSPC1983-5GEA 143 EUR InStock
APOSPC1983-5G APOSPC1983-1G
Silver(I) pentafluoropropanoate
Silver(I) pentafluoropropanoate
Formule: C₃F₅O₂·Ag
Point de fusion: 242…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013251
Numéro CAS: 509-09-1
EINECS: 208-093-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité