2-(Trifluoromethyl)styrene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Trifluoromethyl)-2-vinylbenzene, 2-Vinylbenzotrifluoride, 1-Ethenyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC1998-1G PC1998-5G
APOSPC1998-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC1998-1G APOSPC1998-5G
2-(Trifluoromethyl)styrene
2-(Trifluoromethyl)styrene
Formule: C₉H₇F₃
MW: 172,147 g/mol
Point d'ébullition: 61 °C
Densité: 1.164 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00035984
Numéro CAS: 395-45-9
EINECS: 206-902-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité