1,4-Dipentafluorophenyl benzene-1,4-dicarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200026-1G PC200026-500MG
APOSPC200026-1GEA 118 EUR InStock
APOSPC200026-1G APOSPC200026-500MG
1,4-Dipentafluorophenyl benzene-1,4-dicarboxylate
1,4-Dipentafluorophenyl benzene-1,4-dicarboxylate
Formule: C₂₀H₄F₁₀O₄
MW: 498,227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20274437
Numéro CAS: 133921-07-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité