Ethyl 1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200107-1G PC200107-250MG
APOSPC200107-1GEA 408 EUR InStock
APOSPC200107-1G APOSPC200107-250MG
Ethyl 1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₈H₉F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18262320
Numéro CAS: 852228-09-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité