(3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200129-1G PC200129-500MG PC200129-5G
APOSPC200129-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC200129-1G APOSPC200129-500MG APOSPC200129-5G
(3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)methanol
(3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)methanol
Formule: C₁₄H₁₁F₃O
MW: 252,232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05980218
Numéro CAS: 773872-61-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité