3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)-2-picolinonitrile, 2-Cyano-3-(trifluoromethyl)pyridine, 3-(Trifluoromethyl)picolinonitrile
PC200149-25G
APOSPC200149-25GEA 104 EUR InStock
APOSPC200149-25G
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formule: C₇H₃F₃N₂
MW: 172,107 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091399
Numéro CAS: 406933-21-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité