Potassium [4-(benzylamino-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200159-1G PC200159-5G
APOSPC200159-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSPC200159-1G APOSPC200159-5G
Potassium [4-(benzylamino-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Potassium [4-(benzylamino-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Formule: C₁₄H₁₂BF₃NO·K
MW: 317,156 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977718
Numéro CAS: 2017555-07-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité