Potassium 6-chloropyridine-3-trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium (6-chloropyridin-3-yl)trifluoroborate
PC200191-1G PC200191-500MG PC200191-5G
APOSPC200191-1GEA 168 EUR InStock
APOSPC200191-1G APOSPC200191-500MG APOSPC200191-5G
Potassium 6-chloropyridine-3-trifluoroborate
Potassium 6-chloropyridine-3-trifluoroborate
Formule: C₅H₃BClF₃N·K
MW: 219,442 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09993185
Numéro CAS: 1235099-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité