L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-oxazol-5-yl]ethan-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200433-1G
APOSPC200433-1GEA 396 EUR InStock
APOSPC200433-1G
1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-oxazol-5-yl]ethan-1-one
1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-oxazol-5-yl]ethan-1-one
Formule: C₁₂H₁₀FNO₂
MW: 219.212 g/mol
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27957301
Numéro CAS: 1565845-75-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité