5-Ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201005-100MG PC201005-1G PC201005-250MG
APOSPC201005-100MGEA 81.2 EUR InStock
APOSPC201005-100MG APOSPC201005-1G APOSPC201005-250MG
5-Ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₈H₈F₃N
MW: 175,151 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19689817
Numéro CAS: 1030632-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité