5-Cyclopropyl-2-fluoropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201006-100MG PC201006-1G PC201006-250MG
APOSPC201006-100MGEA 168 EUR InStock
APOSPC201006-100MG APOSPC201006-1G APOSPC201006-250MG
5-Cyclopropyl-2-fluoropyridine 97%
5-Cyclopropyl-2-fluoropyridine
Formule: C₈H₈FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384289
Numéro CAS: 1034467-80-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité