6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201008-100MG PC201008-1G PC201008-250MG
APOSPC201008-100MGEA 108 EUR InStock
APOSPC201008-100MG APOSPC201008-1G APOSPC201008-250MG
6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formule: C₁₂H₈FN₃
MW: 213,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28405285
Numéro CAS: 1036762-04-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité