Ethyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201028-100MG PC201028-1G PC201028-250MG
APOSPC201028-100MGEA 79.9 EUR InStock
APOSPC201028-100MG APOSPC201028-1G APOSPC201028-250MG
Ethyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate 95+%
Ethyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate
Formule: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12159820
Numéro CAS: 1147107-15-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité