3-Chloro-2-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201030-100MG PC201030-1G PC201030-250MG
APOSPC201030-100MGEA 105 EUR InStock
APOSPC201030-100MG APOSPC201030-1G APOSPC201030-250MG
3-Chloro-2-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
3-Chloro-2-fluoroisonicotinaldehyde
Formule: C₆H₃ClFNO
MW: 159,546 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756634
Numéro CAS: 1149587-02-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité