6-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201043-100MG PC201043-1G PC201043-250MG
APOSPC201043-100MGEA 114 EUR InStock
APOSPC201043-100MG APOSPC201043-1G APOSPC201043-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
6-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formule: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12963187
Numéro CAS: 1190311-44-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité