6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201045-100MG PC201045-1G PC201045-250MG
APOSPC201045-100MGEA 96 EUR InStock
APOSPC201045-100MG APOSPC201045-1G APOSPC201045-250MG
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀FN·ClH
MW: 187,642 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08544167
Numéro CAS: 1191908-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité