trans-(4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl)methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC201052-100MG PC201052-1G PC201052-250MG
APOSPC201052-100MGEA 98.9 EUR InStock
APOSPC201052-100MG APOSPC201052-1G APOSPC201052-250MG
trans-(4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl)methanol 97%
trans-(4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl)methanol
Formule: C₈H₁₃F₃O
MW: 182,183 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29054589
Numéro CAS: 1202577-61-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité