4-(Trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201053-100MG PC201053-1G PC201053-250MG
APOSPC201053-100MGEA 183 EUR InStock
APOSPC201053-100MG APOSPC201053-1G APOSPC201053-250MG
4-(Trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride 95+%
4-(Trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride
Formule: C₉H₈F₃N·ClH
MW: 223,623 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10700141
Numéro CAS: 1203686-59-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité