Methyl 6-(fluoromethyl)picolinate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201056-100MG PC201056-1G PC201056-250MG
APOSPC201056-100MGEA 104 EUR InStock
APOSPC201056-100MG APOSPC201056-1G APOSPC201056-250MG
Methyl 6-(fluoromethyl)picolinate 97%
Methyl 6-(fluoromethyl)picolinate
Formule: C₈H₈FNO₂
MW: 169,153 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109900
Numéro CAS: 1209248-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité