3-Fluoro-2-methoxyisonicotinonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201058-100MG PC201058-1G PC201058-250MG
APOSPC201058-100MGEA 203 EUR InStock
APOSPC201058-100MG APOSPC201058-1G APOSPC201058-250MG
3-Fluoro-2-methoxyisonicotinonitrile 98%
3-Fluoro-2-methoxyisonicotinonitrile
Formule: C₇H₅FN₂O
MW: 152,126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27997090
Numéro CAS: 1210041-69-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité