6-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC201062-100MG PC201062-1G PC201062-250MG
APOSPC201062-100MGEA 144 EUR InStock
APOSPC201062-100MG APOSPC201062-1G APOSPC201062-250MG
6-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde 98%
6-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde
Formule: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,117 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18261899
Numéro CAS: 1211577-99-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité