4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201066-1G PC201066-250MG
APOSPC201066-1GEA 359 EUR InStock
APOSPC201066-1G APOSPC201066-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine 97%
4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,013 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18251020
Numéro CAS: 1211590-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité