(S)-1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201067-100MG PC201067-1G PC201067-250MG
APOSPC201067-100MGEA 119 EUR InStock
APOSPC201067-100MG APOSPC201067-1G APOSPC201067-250MG
(S)-1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanamine 95+%
(S)-1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanamine
Formule: C₉H₁₂FN·ClH
MW: 189,658 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08057493
Numéro CAS: 1213299-63-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité