2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201072-100MG PC201072-1G PC201072-250MG
APOSPC201072-100MGEA 119 EUR InStock
APOSPC201072-100MG APOSPC201072-1G APOSPC201072-250MG
2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 97%
2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine
Formule: C₆H₆F₂N₂O
MW: 160,121 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185864
Numéro CAS: 1214344-58-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité