3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201073-100MG PC201073-1G PC201073-250MG
APOSPC201073-100MGEA 139 EUR InStock
APOSPC201073-100MG APOSPC201073-1G APOSPC201073-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂NO
MW: 224,003 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185844
Numéro CAS: 1214345-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité