1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201085-100MG PC201085-1G PC201085-250MG
APOSPC201085-100MGEA 42.2 EUR InStock
APOSPC201085-100MG APOSPC201085-1G APOSPC201085-250MG
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride 95+%
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₀F₃N·ClH
MW: 237,649 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09028131
Numéro CAS: 1228879-24-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité