L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201086-100MG PC201086-1G PC201086-250MG
APOSPC201086-100MGEA 122 EUR InStock
APOSPC201086-100MG APOSPC201086-1G APOSPC201086-250MG
(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)methanol 97%
(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)methanol
Formule: C₆H₅F₃N₂O
MW: 178.112 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16987898
Numéro CAS: 1240594-67-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité