6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201091-100MG PC201091-1G PC201091-250MG
APOSPC201091-100MGEA 43.5 EUR InStock
APOSPC201091-100MG APOSPC201091-1G APOSPC201091-250MG
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₇H₂ClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848371
Numéro CAS: 1245913-20-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité