(4-Fluorotetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201104-100MG PC201104-1G PC201104-250MG
APOSPC201104-100MGEA 132 EUR InStock
APOSPC201104-100MG APOSPC201104-1G APOSPC201104-250MG
(4-Fluorotetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine hydrochloride 97%
(4-Fluorotetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₂FNO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18791648
Numéro CAS: 1263180-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité