Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201106-1G PC201106-250MG PC201106-5G
APOSPC201106-1GEA 223 EUR InStock
APOSPC201106-1G APOSPC201106-250MG APOSPC201106-5G
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,161 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14697987
Numéro CAS: 126541-82-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité