(R)-6-Fluorochroman-2-carboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201114-1G PC201114-5G
APOSPC201114-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSPC201114-1G APOSPC201114-5G
(R)-6-Fluorochroman-2-carboxylic acid 95+%
(R)-6-Fluorochroman-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉FO₃
MW: 196,175 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09955074
Numéro CAS: 129101-37-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité