2-Fluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201134-100MG PC201134-1G PC201134-250MG
APOSPC201134-100MGEA 164 EUR InStock
APOSPC201134-100MG APOSPC201134-1G APOSPC201134-250MG
2-Fluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanone 95+%
2-Fluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,129 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24713349
Numéro CAS: 1402412-84-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité