8-Fluoro-4,5-dihydro-1H-azepino[5,4,3-cd]indol-6(3H)-one 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201135-1G PC201135-5G
APOSPC201135-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC201135-1G APOSPC201135-5G
8-Fluoro-4,5-dihydro-1H-azepino[5,4,3-cd]indol-6(3H)-one 95+%
8-Fluoro-4,5-dihydro-1H-azepino[5,4,3-cd]indol-6(3H)-one
Formule: C₁₁H₉FN₂O
MW: 204,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23381312
Numéro CAS: 1408282-26-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité