3-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201218-1G PC201218-250MG
APOSPC201218-1GEA 207 EUR InStock
APOSPC201218-1G APOSPC201218-250MG
3-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline 98%
3-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline
Formule: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025429
Numéro CAS: 264194-31-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité