5-(3-Fluorophenyl)-2-methylpyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201289-25G
APOSPC201289-25GEA 122 EUR InStock
APOSPC201289-25G
5-(3-Fluorophenyl)-2-methylpyridine 95+%
5-(3-Fluorophenyl)-2-methylpyridine
Formule: C₁₂H₁₀FN
MW: 187,213 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13152238
Numéro CAS: 713143-67-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité