4-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC201316-100MG PC201316-250MG
APOSPC201316-100MGEA 81.5 EUR InStock
APOSPC201316-100MG APOSPC201316-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂NO
MW: 224,003 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14584703
Numéro CAS: 832735-56-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité