Methyl 2,6-difluoro-4-methoxybenzoate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201322-10G PC201322-1G PC201322-5G
APOSPC201322-10GEA 748 EUR InStock
APOSPC201322-10G APOSPC201322-1G APOSPC201322-5G
Methyl 2,6-difluoro-4-methoxybenzoate 95+%
Methyl 2,6-difluoro-4-methoxybenzoate
Formule: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566175
Numéro CAS: 84937-82-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité