7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201326-250MG PC201326-1G
APOSPC201326-250MGEA 239 EUR InStock
APOSPC201326-250MG APOSPC201326-1G
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954940
Numéro CAS: 858515-66-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité