3-Ethyl-4-fluorobenzonitrile 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201333-1G PC201333-25G PC201333-5G
APOSPC201333-1GEA 121 EUR InStock
APOSPC201333-1G APOSPC201333-25G APOSPC201333-5G
3-Ethyl-4-fluorobenzonitrile 95+%
3-Ethyl-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₈FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19441199
Numéro CAS: 869299-63-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité