6-Chloro-3-fluoropicolinaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201351-5G
APOSPC201351-5GEA 130 EUR InStock
APOSPC201351-5G
6-Chloro-3-fluoropicolinaldehyde 98%
6-Chloro-3-fluoropicolinaldehyde
Formule: C₆H₃ClFNO
MW: 159,546 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972390
Numéro CAS: 884494-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité