4-Fluoro-6-iodo-1H-indazole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201360-100MG PC201360-250MG PC201360-1G
APOSPC201360-100MGEA 213 EUR InStock
APOSPC201360-100MG APOSPC201360-250MG APOSPC201360-1G
4-Fluoro-6-iodo-1H-indazole 95+%
4-Fluoro-6-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₄FIN₂
MW: 262,023 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781847
Numéro CAS: 887568-03-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité