3,4-Difluoro-5-hydroxybenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201362-1G PC201362-5G
APOSPC201362-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC201362-1G APOSPC201362-5G
3,4-Difluoro-5-hydroxybenzaldehyde 97%
3,4-Difluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,102 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972451
Numéro CAS: 887584-91-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité